Principaux documents
PH013088
3-[bis(methylsulfonyl)amino]-4-chloro-N-[3-(dimethylamino)propyl]benzamide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H23Cl2N3O5S2
Poids moléculaire :
448.391