Principaux documents
PH012534
1-(4-methylphenyl)-4-{4-[2-(propylsulfanyl)phenyl]-1-piperazinyl}-1-butanol hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H35ClN2OS
Poids moléculaire :
435.076