Principaux documents
PH012350
N(2)-butyl-6,6-dimethyl-N(2)-phenyl-1,6-dihydro-1,3,5-triazine-2,4-diamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H24ClN5
Poids moléculaire :
309.845