Principaux documents
PH011579
ethyl 3-methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.258
Numéro MDL:
Autres remarques