Principaux documents
PH011290
N-(trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]-4-pyrimidinamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H21N3OSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.47
Numéro MDL:
Autres remarques