Principaux documents
PH010993
3-phenyl-5-[2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethyl]-1,2,4-oxadiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.338
Numéro MDL:
Autres remarques