Principaux documents
PH010623
Sigma-Aldrich
({[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl}amino)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O5S
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC=C1NC(C)=O)(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5S/c1-7(13)12-8-2-4-9(5-3-8)18(16,17)11-6-10(14)15/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)