Principaux documents
PH010549
2-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.351
Numéro MDL:
Autres remarques