Documents
PH010350
1-(2-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-1-phenyl-1-propanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.808
Numéro MDL:
Autres remarques