Principaux documents
PH010290
9-chloro-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.727
Numéro MDL:
Autres remarques