Documents
PH009664
4-amino-1,5,5-trimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carbothioamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H15N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.293
Numéro MDL:
Autres remarques