Principaux documents
PH009421
6,7-dimethoxy-3-(methylsulfanyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.295
Numéro MDL:
Autres remarques