Principaux documents
PH009317
2-[2-(1-methylethylidene)hydrazino]benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.219
Numéro MDL:
Autres remarques