Principaux documents
PH009299
5-methyl-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-ylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.28
Numéro MDL:
Autres remarques