Principaux documents
PH009027
2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.178
Numéro MDL:
Autres remarques