Key Documents
PH008917
Sigma-Aldrich
1-Azaspiro[4.5]decan-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15NO
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C1NC2(CCCCC2)CC1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-4-7-9(10-8)5-2-1-3-6-9/h1-7H2,(H,10,11)