Key Documents
PH008805
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-(isopropylamino)ethanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.302
Numéro MDL:
Autres remarques