Principaux documents
PH008644
(5E)-5-(3-hydroxybenzylidene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.301
Numéro MDL:
Autres remarques