Principaux documents
PH008432
2',6'-dihydroxy-3,4'-bipyridine-3',5'-dicarbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.207
Numéro MDL:
Autres remarques