Principaux documents
PH007495
1-(1-ethyl-1H-indol-3-yl)-2-methyl-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.298
Numéro MDL:
Autres remarques