Principaux documents
PH007492
2-hydroxy-2-methyl-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Autres remarques