Documents
PH007349
N-(6-amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)methanesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H12N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.262
Numéro MDL:
Autres remarques