Principaux documents
PH007335
N-[2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl]-N,N-dimethylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.127
Numéro MDL:
Autres remarques