Documents
PH006511
2-hydroxy-N'-[(E)-(4-methoxyphenyl)methylidene]benzohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.29
Numéro MDL:
Autres remarques