Principaux documents
PH006464
7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.736
Numéro MDL:
Autres remarques