Principaux documents
PH006035
5-cyclohexyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.323
Numéro MDL:
Autres remarques