Principaux documents
PH005944
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10O4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C2C=CC=C1)C(C2=O)C3=C(C(O)=O)C=CC=C3