Key Documents
PH004911
(2'R,10R,13S)-10,13-dimethyl-1,8,10,12,13,14,15,16-octahydro-3'H-spiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-furan]-3,5'(2H,4'H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26O3
Poids moléculaire :
338.451
Numéro MDL:
Autres remarques