Principaux documents
PH004448
ethyl [2-chloro-3-{[ethoxy(oxo)acetyl]amino}-5-(trifluoromethyl)anilino](oxo)acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClF3N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.737
Numéro MDL:
Autres remarques