PH004412
{5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl}(2-chlorophenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.218
Numéro MDL:
Autres remarques