Principaux documents
PH003500
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(4-methylphenyl)[1,3]thiazolo[5,4-d][1,3]thiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N2S2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(SC(C(C=C3)=CC=C3C)=N4)=C4S2