Principaux documents
PH003451
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,3-dimethoxybenzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9BrO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
COC1=C(OC)C=CC(Br)=C1C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-6-4-3-5(10)7(9(11)12)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)