Principaux documents
PH003374
Sigma-Aldrich
N-[2-(2-Phenylethyl)benzyl]-2-[2-(2-phenylethyl)phenyl]acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H31NO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(NCC(C=CC=C1)=C1CCC2=CC=CC=C2)CC(C=CC=C3)=C3CCC4=CC=CC=C4