Principaux documents
PH003346
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H17NO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CN1C2(CCCCC2)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-11-9(12)5-8-10(11)6-3-2-4-7-10/h2-8H2,1H3