Principaux documents
PH002471
1,4-diamino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenesulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.31
Numéro MDL:
Autres remarques