Key Documents
PH002267
Sigma-Aldrich
2-[(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]cyclohexanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15BrO3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
BrC1=C(CC(CCCC2)C2=O)C=C(OCO3)C3=C1