Principaux documents
PH002096
3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propanohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.815
Numéro MDL:
Autres remarques