Key Documents
PH001829
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-2-cyclopenten-1-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H10O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
OC1=CCCC1OC(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-4-2-3-6(7)9/h7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
RBEIPUMJEQUKIW-UHFFFAOYSA-N