Principaux documents
PH000492
N-((1E)-4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1(2H)-NAPHTHALENYLIDENE)METHANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.22
Numéro MDL:
Autres remarques