Principaux documents
P65401
Sigma-Aldrich
α-Pyridoin
99%
25 G
71,90 €
71,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
71,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Pf
156-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(c1ccccn1)C(=O)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
Clé InChI
ZKBDAJDDDOIASC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable