Documents
P54345
Sigma-Aldrich
2-Propylthiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
157.5-159.5 °C (lit.)
Densité
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1cccs1
InChI
1S/C7H10S/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Clé InChI
BTXIJTYYMLCUHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter