Key Documents
P45915
Sigma-Aldrich
Piperazine hexahydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10N2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro Beilstein :
4455527
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Point d'ébullition
145-156 °C (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Clé InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par