Principaux documents
O1626
Sigma-Aldrich
Oxalomalic acid trisodium salt
~95%
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-β-oxalosuccinic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H3O8Na3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OC(C(C(O)=O)C(=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O8.3Na/c7-2(5(11)12)1(4(9)10)3(8)6(13)14;;;/h1-2,7H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
WSDSCXNEGCRTMS-UHFFFAOYSA-K
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable