N23807
5-Nitroquinoline
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6H
Clé InChI
NDDZXHOCOKCNBM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable