Principaux documents
N22401
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenylpyruvic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2COCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
Pf
119-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO5/c11-8(9(12)13)5-6-3-1-2-4-7(6)10(14)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
CGCWRLDEYHZQCW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable