Principaux documents
N21308
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,2-phenylenediamine
98%
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-3-nitrobenzene, 3-Nitro-o-phenylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
909344
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
156-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Clé InChI
IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tamara Regina Calvo et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 323276-323276 (2009-08-22)
Indigofera truxillensis and I. suffruticosa, are used as a source of indigo dye and to treat several diseases. The mutagenic activity of the methanolic extracts from aerial parts, glycerolipid, flavonoid and alkaloid fractions of the extract were evaluated by means