Principaux documents
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)butyric acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.20
Beilstein:
2051992
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
90-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Clé InChI
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable