Principaux documents
M57804
Sigma-Aldrich
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-β-naphthothiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Beilstein:
7158
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
94-98 °C
95-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C12H9NS/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nichole Coleman et al.
Molecular pharmacology, 86(3), 342-357 (2014-06-25)
Small-conductance (KCa2) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are voltage-independent and share a common calcium/calmodulin-mediated gating mechanism. Existing positive gating modulators like EBIO, NS309, or SKA-31 activate both KCa2 and KCa3.1 channels with similar potency or, as in the case