Principaux documents
M39105
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexenone
98%, Stabilized
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H7(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Beilstein:
1560601
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-2-cyclohexenone is an insect sex pheromone of the Douglas-fir beetle[1]. It can be used as a starting material:
  • In the total synthesis of (−)-ar-tenuifolene, a naturally occurring aromatic sesquiterpene.[2]
  • To synthesize an organic building block 2-trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone.[3]
  • In the total synthesis of natural diterpenoids (+)-taiwaniaquinone H and (+)-dichroanone.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Catalytic enantioselective total synthesis of (−)-ar-Tenuifolene
Shaw K, et al.
Tetrahedron Letters, 61(20), 151850-151850 (2020)
Cyclic α-Acylvinyl Anionic Synthons: A Novel Synthesis of 2-Trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone by the Wurtz-Fittig Coupling Reaction
Jyothi D and HariPrasad S
Synthetic Communications, 39(5), 875-879 (2009)
Catalytic asymmetric formal total synthesis of (+)-dichroanone and (+)-taiwaniaquinone H
Li L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 55(43), 5960-5962 (2014)
Chemical transformation of 1, 8-cineole: synthesis of seudenone, an insect pheromone
Silvestre AJD, et al.
Industrial Crops and Products, 12(1), 53-56 (2000)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)