Principaux documents
M30604
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoselenazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.11
Beilstein:
112836
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.652 (lit.)
pb
140 °C/51 mmHg (lit.)
Pf
28.5-30 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc2ccccc2[se]1